Learn More
RETSCH Schneidleisten aus Stahl 1.1740, 1 Satz (4 Stück)
Artikelnummer. 10176351 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
2 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10176351 2 mm 4 Stück
1 options
Artikelnummer. 10176351
Marke: RETSCH 22.152.0002
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 2 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Material Stainless Steel
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel