Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Artikelnummer. 10515784
Change view
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
1 mm
1.18 mm
125 μ m
1.4 mm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
300 μm
3.35 mm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Packungsgröße:
1 Stück
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10515784 1 mm 1 Stück
11597474 1.18 mm 1 Stück
11567474 1.7 mm 1 Stück
10644415 1.4 mm 1 Stück
10092184 180 μm 1 Stück
11547434 106 mm 1 Stück
11634762 125 μ m 1 Stück
11527474 2.36 mm 1 Stück
11654762 1 mm 1 Stück
12065240 212 μm 1 Stück
10566544 250 μm 1 Stück
10265254 2 mm 1 Stück
11587464 3.35 mm 1 Stück
10133734 32 μm 1 Stück
11557444 35.5 mm 1 Stück
11577444 28 mm 1 Stück
10769045 38 μm 1 Stück
10114214 45 μm 1 Stück
10585574 4 mm 1 Stück
11527444 50 mm 1 Stück
10613865 53 μm 1 Stück
11507484 900 μm 1 Stück
11587434 71 mm 1 Stück
10443394 850 μm 1 Stück
10134214 75 μm 1 Stück
10452084 63 μm 1 Stück
10235494 300 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10515784 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 200SIW1.00
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Edelstahl-Testsiebe mit 200 mm Durchmesser entsprechen ISO 3310-1/BS410-Normen.
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor.Endecotts™ Testsiebe aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser sind ISO 3310-1/BS410-konform.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 1 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7,87 in.
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl