Learn More
Endecotts™ Prüfsieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser.
Beschreibung
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Prüfsiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser, entsprechen den Anforderungen ISO 3310-1 / BS410 Normen.
- Nur aus Materialien mit höchster Qualität hergestellt, lieferbar mit Durchmessern von 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie 3, 8, 12 oder 18 in.
- Präzisionsrahmen (gewährleistet eine konsistente Stapelbarkeit)
- Präzisionsöffnung (erfüllt ISO 3310-1, ASTM E11 oder weitere Spezifikationen)
- Natürliche Leiste (ungehinderter Probenfluss)
- Vollständig versiegelt (kein Spalt, in dem Material verloren gehen kann)
- Maschen mit gleichmäßiger Spannung (gewährleistet eine akkurate Analyse)
- Sicherer Rand (großer Radius für eine einfache Handhabung)
- Seriennummer (stellt eine vollständige Rückverfolgbarkeit sicher)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 250 μm |
| Produkttyp | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1/BS410 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |