Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Beschreibung
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor.Endecotts™ Testsiebe aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser sind ISO 3310-1/BS410-konform.
- Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Edelstahlgitter
- Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1Each |
| Porengröße | 38 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1/BS410 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7,87 in. |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |