Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Edelstahl-Metalldrahtgewebe, 200 mm Durchmesser
Artikelnummer. 11587434
Change view
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
1 mm
1.18 mm
125 μ m
1.4 mm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
300 μm
3.35 mm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11587434 71 mm 1 Stück
11597474 1.18 mm 1 Stück
11567474 1.7 mm 1 Stück
10644415 1.4 mm 1 Stück
10092184 180 μm 1 Stück
11547434 106 mm 1 Stück
11634762 125 μ m 1 Stück
11527474 2.36 mm 1 Stück
11654762 1 mm 1 Stück
10515784 1 mm 1 Stück
12065240 212 μm 1 Stück
10566544 250 μm 1 Stück
10265254 2 mm 1 Stück
11587464 3.35 mm 1 Stück
10133734 32 μm 1 Stück
11557444 35.5 mm 1 Stück
11577444 28 mm 1 Stück
10769045 38 μm 1 Stück
10114214 45 μm 1 Stück
10585574 4 mm 1 Stück
11527444 50 mm 1 Stück
10613865 53 μm 1 Stück
11507484 900 μm 1 Stück
10443394 850 μm 1 Stück
10134214 75 μm 1 Stück
10452084 63 μm 1 Stück
10235494 300 μm 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 11587434
Marke: Endecotts™ 200SIW71.0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Edelstahl-Testsiebe mit 200 mm Durchmesser entsprechen ISO 3310-1/BS410-Normen.
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor.Endecotts™ Testsiebe aus Edelstahl mit 200 mm Durchmesser sind ISO 3310-1/BS410-konform.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 71 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl