Learn More
Endecotts™ Prüfsieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser.
Artikelnummer. 11597474
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
38 μm
45 μm
53 μ m
63 μ m
75 μm
1 mm
1.18 mm
125 μ m
1.4 mm
1.7 mm
180 μ m
2 mm
212μ m
2.36 mm
250 μm
300μ m
3.35 mm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Packungsgröße:
1 Stück
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11597474 1.18 mm 1 Stück
11567474 1.7 mm 1 Stück
10644415 1.4 mm 1 Stück
10092184 180 μ m 1 Stück
11547434 106 mm 1 Stück
11634762 125 μ m 1 Stück
11527474 2.36 mm 1 Stück
11654762 1 mm 1 Stück
10515784 1 mm 1 Stück
12065240 212μ m 1 Stück
10566544 250 μm 1 Stück
10265254 2 mm 1 Stück
11587464 3.35 mm 1 Stück
10133734 32 μm 1 Stück
11557444 35.5 mm 1 Stück
11577444 28 mm 1 Stück
10769045 38 μm 1 Stück
10114214 45 μm 1 Stück
10585574 4 mm 1 Stück
11527444 50 mm 1 Stück
10613865 53 μ m 1 Stück
11507484 900 μm 1 Stück
11587434 71 mm 1 Stück
10443394 850 μm 1 Stück
10134214 75 μm 1 Stück
10452084 63 μ m 1 Stück
10235494 300μ m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 11597474 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 200SIW1.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 €
    139.41 € / 1 Stück
    Sparen 1.59 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Prüfsiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser, entsprechen den Anforderungen ISO 3310-1 / BS410 Normen.
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Prüfsiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser, entsprechen den Anforderungen ISO 3310-1 / BS410 Normen.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 1.18 mm
Typ Testsieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl