Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 25,4 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Artikelnummer. 11964632 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11964632 32 μm 1 Stück
11934642 106 μm 1 Stück
11944642 125 μm 1 Stück
11944632 20 μm 1 Stück
11974642 212 μm -
11954642 180 μm 1 Stück
11964642 150 μm 1 Stück
11954632 25 μm 1 Stück
11984642 250 μm 1 Stück
11994642 300 μm 1 Stück
11904652 355 μm 1 Stück
11974632 38 μm 1 Stück
11984632 45 μm 1 Stück
11934652 500 μm 1 Stück
11914652 425 μm 1 Stück
11994632 53 μm 1 Stück
11944652 600 μm -
11954652 710 μm 1 Stück
11904642 75 μm 1 Stück
11914642 63 μm 1 Stück
11924642 90 μm 1 Stück
11964652 850 μm 1 Stück
22 options
Artikelnummer. 11964632
Marke: RETSCH 60.141.000032
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 32 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 25,4mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl