Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
Artikelnummer. 11924672 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11,20mm
12,50mm
13,20mm
16mm
19mm
22,40mm
25mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45mm
50mm
53mm
63mm
75mm
90mm
100mm
106mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11924672 11,20mm 1 Stück
11994682 100mm 1 Stück
11934672 12,50mm -
11984682 106mm 1 Stück
11904692 125mm 1 Stück
11944672 13,20mm 1 Stück
11964672 19mm 1 Stück
11954672 16mm 1 Stück
11984672 26,50mm 1 Stück
11974672 22,40mm 1 Stück
11994672 25mm 1 Stück
11904682 31,50mm 1 Stück
11914682 37,50mm 1 Stück
11924682 45mm 1 Stück
11944682 53mm 1 Stück
11934682 50mm 1 Stück
11954682 63mm 1 Stück
11964682 75mm 1 Stück
11974682 90mm -
19 options
Artikelnummer. 11924672
Marke: RETSCH 60.141.011200
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 11,20mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 25,4mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl