Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
Artikelnummer. 11944512 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
10mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,40mm
25mm
26,50mm
28mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 11944512 | 11,20mm | 1 Stück |
| 11934512 | 10mm | 1 Stück |
| 11994532 | 100mm | - |
| 11904542 | 106mm | 1 Stück |
| 11914542 | 112mm | 1 Stück |
| 11954512 | 12,50mm | 1 Stück |
| 11974512 | 13,20mm | 1 Stück |
| 11924542 | 125mm | 1 Stück |
| 11964512 | 14mm | 1 Stück |
| 11984512 | 16mm | 1 Stück |
| 11994512 | 18mm | 1 Stück |
| 11904522 | 19mm | 1 Stück |
| 11924522 | 20mm | 1 Stück |
| 11934522 | 22,40mm | 1 Stück |
| 11944522 | 26,50mm | 1 Stück |
| 11914522 | 25mm | 1 Stück |
| 11954522 | 28mm | - |
| 11964522 | 31,50mm | 1 Stück |
| 11974522 | 35,50mm | - |
| 11984522 | 37,50mm | 1 Stück |
| 11994522 | 40mm | 1 Stück |
| 11904532 | 45mm | 1 Stück |
| 11914532 | 50mm | 1 Stück |
| 11944532 | 63mm | 1 Stück |
| 11934532 | 56mm | 1 Stück |
| 11924532 | 53mm | - |
| 11954532 | 71mm | 1 Stück |
| 11964532 | 75mm | 1 Stück |
| 11984532 | 90mm | 1 Stück |
| 11974532 | 80mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11944512
Marke: RETSCH 60.140.011200
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 11,20mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Höhe (metrisch) | 25,4mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203,2mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |