Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Artikelnummer. 10094771 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10094771 500 μm 1 Stück
10458731 100 μm 1 Stück
10680452 106 μm 1 Stück
10468731 112 μm 1 Stück
10045041 140 μm 1 Stück
10320532 125 μm 1 Stück
10136931 150 μm 1 Stück
10593532 160 μm 1 Stück
10320722 200 μm 1 Stück
10055041 180 μm 1 Stück
10524112 20 μm -
10025091 212 μm 1 Stück
10035091 224 μm 1 Stück
10640292 250 μm 1 Stück
10094931 355 μm 1 Stück
10416241 25 μm 1 Stück
10750853 32 μm 1 Stück
10761433 300 μm -
10437201 315 μm 1 Stück
10084931 280 μm 1 Stück
10630452 36 μm 1 Stück
10477001 38 μm 1 Stück
10075071 40 μm 1 Stück
10477571 400 μm 1 Stück
10719702 450 μm 1 Stück
10640452 45 μm 1 Stück
10751623 50 μm 1 Stück
10709702 425 μm 1 Stück
10310292 53 μm 1 Stück
10458341 560 μm 1 Stück
10457771 56 μm -
10780463 600 μm 1 Stück
10298871 630 μm 1 Stück
10729132 71 μm 1 Stück
10014961 75 μm 1 Stück
10360382 80 μm 1 Stück
10740853 800 μm -
10360952 900 μm 1 Stück
10524492 850 μm -
10014971 90 μm 1 Stück
40 options
Artikelnummer. 10094771
Marke: RETSCH 60.149.000500
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 500 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 50,8mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl