Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10mm
Artikelnummer. 10467961 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,40mm
1,60mm
1,70mm
1,80mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10467961 2,80mm 1 Stück
10660082 1,12mm -
10035071 1,18mm 1 Stück
10781423 1,40mm 1 Stück
10370332 1,25mm 1 Stück
10249211 1,60mm 1 Stück
10535452 1,70mm -
10535642 1,80mm 1 Stück
10004911 2,24mm 1 Stück
10166071 1mm 1 Stück
10457961 2,36mm 1 Stück
10390522 2,50mm 1 Stück
10545642 2mm 1 Stück
10610272 3,15mm 1 Stück
10146601 3,35mm 1 Stück
10700283 4,75mm 1 Stück
10620272 4,50mm 1 Stück
10630272 5mm 1 Stück
10516222 3,55mm -
10380762 5,60mm 1 Stück
10106651 4mm 1 Stück
10760853 6,30mm 1 Stück
10208931 6,70mm 1 Stück
10524302 7,10mm 1 Stück
10186311 9,50mm 1 Stück
10416431 8mm 1 Stück
10279021 9mm 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 10467961
Marke: RETSCH 60.149.002800
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 2,80mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 50,8mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl