Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: Under 10mm
Alle ansehen Retsch ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1,40mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Höhe (metrisch) | 50,8mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203,2mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |