Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Drahtgewebe, Durchmesser 203 mm
Click to view available options
Porengröße:
106 μm
425μ m
500μ m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Edelstahlgitter
- Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 500μ m |
| Typ | Testsieb |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Sieve Number | 35 |