Learn More
Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Drahtgewebe, Durchmesser 203 mm
Artikelnummer. 10758855
Change view
Click to view available options
Porengröße:
106 μm
425μ m
500μ m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10758855 106 μm 1 Stück
10441734 500μ m 1 Stück
10759235 425μ m 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10758855
Marke: Endecotts™ 008SAW.106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Edelstahl-Anaysensiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Das Endotts™ Edelstahl-Analysensieb mit 8 Zoll Durchmesser entspricht ASTM11-Normen.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 106 μm
Typ Testsieb
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 203mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 140