Learn More
HUBER Isoliertes Edelstahlbad 208B
Artikelnummer. 10772664
Change view
Click to view available options
Modell:
208 B
Artikelnummer. Modell
10772664 208 B
1 options
Artikelnummer. 10772664
Marke: HUBER 6683
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isoliertes Bad
Isoliertes Edelstahlbad Breite 208, Länge 8.5
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8,5 l
Temperaturbereich 200°C
Modell 208 B