Learn More
Chem-Lab 20LT Hydrochloric acid 0.5 mol/l (18.23 g HCl /l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)), std sol
Marke:  Chem-Lab CL05.0310.9520
20LT Hydrochloric acid 0.5 mol/l (18.23 g HCl /l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)), std sol
Artikelnummer. 11983123
  • 194.00 € / 20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Salzsäure 0.5 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: HCl/H2O
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen