Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau lackiert
Durchsichtig lackiert
Glatt
Gold lackiert
Grün lackiert
Rot lackiert
Produkttyp:
Bördelkappe zum Abreißen in der Mitte
Bördelkappe zum komplett Abreißen
Bördelverschluss
Klemme
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot lackiert |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| Menge | 100 |
| Verschlussgröße | ND20 |
| Produkttyp | Klemme |