Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Autosamplerfläschchen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 10147784| Artikelnummer. | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Material | unitSize | Produkttyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 10147784 | Bernsteinfarbig | 20 mm | PTFE, Silicone | 100 Stück | - |
| 10035774 | Durchsichtig | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10330925 | Bernsteinfarben | - | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 15726513 | Durchsichtig | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11573810 | Durchsichtig | 22,5 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 13456946 | Transparent | 22,5 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10772707 | Grau, Silber | 20 mm | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | 100 Stück | Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE |
| 10629105 | Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | 100 Stück | - |
| 10098374 | Transparent | 22 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11991563 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11965703 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10623633 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11905713 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10776635 | Durchsichtig | 20 mm | Glas | 100 Stück | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit |
| 12450268 | Transparent | 23 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 12460268 | Transparent | 30 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 12420268 | Transparent | 23 mm | Glas | 100 Stück | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit |
| 12400278 | Transparent | 23 mm | Glas | 1000 Stück | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit |
| 10554095 | Silber | 20 mm | Aluminum | 100 Stück | - |
| 10713487 | Blau | 20 mm | Aluminium, Weißblech | 100 Stück | - |
| 10104424 | Transparent | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10337824 | Transparent | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11513770 | Bernsteinfarben | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11583870 | Bernsteinfarben | 20 mm | Butyl | 1000 Stück | - |
| 10046074 | Blau | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 100 Stück | - |
| 11563770 | Klar | 30 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10163072 | Klar | 30 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11553770 | Transparent | 23 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11543770 | Bernsteinfarben | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | 22-mm-Headspace-Bördelfläschchen |
| 11921573 | Klar | 18 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11593760 | Klar | 18 mm | Glas | - | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11911573 | Klar | 18 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11583760 | Klar | 22 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 12440298 | Durchsichtig | 22 mm | Glas | - | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10446502 | Silber | 20 mm | Aluminium | 1000 Stück | - |
| 11311613 | Silber | 20 mm | Aluminium | 1000 Stück | - |
| 12460298 | Silber | 20 mm | Aluminium-PR | 1000 Stück | Bördelkappe mit Druckentlastung |
| 10540373 | Grau, Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | 100 Stück | - |
| 12480278 | Grau, Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 11925713 | Durchsichtig, Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | 100 Stück | - |
| 12410298 | Durchsichtig, Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | - | - |
| 12400288 | Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | 100 Stück | - |
| 10360885 | Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 12410278 | Silber, Gelbbraun, Weiß | - | PTFE, Silikon, Aluminium | 100 Stück | Bördelverschluss |
| 10518785 | Gelbbraun, Weiß, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 10158034 | Transparent, Blau durchscheinend, Gold | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 100 Stück | - |
| 10076164 | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 100 Stück | - |
| 12490288 | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 11568190 | Silber | 20 mm | Aluminium | 500 Stück | - |
| 11578190 | Silber | 20 mm | Weißblech | 500 Stück | Magnetische Bördelkappe |
| 11588190 | Blau | 20 mm | Aluminium, Weißblech | 500 Stück | - |
| 10338822 | Rot | 20 mm | Aluminium, Weißblech | - | Composite Magnet-Bördelkappe |
| 10185232 | Blau | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | 500 Stück | - |
| 10339062 | Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | - | - |
| 11548200 | Grau, Silber | 20 mm | Bromobutyl, PTFE, Aluminium | 500 Stück | - |
| 11558200 | Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | 500 Stück | - |
| 11588170 | Naturfarben | 20 mm | Polyethylen | 250 Stück | - |
| 15260349 | Rot, Naturfarben | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 500 Stück | - |
| 15270349 | Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 500 Stück | - |
| 12470268 | Grau | 20 mm | Bromobutyl | 1000 Stück | - |
| 12490268 | Gelbbraun, Weiß | 20 mm | PTFE, Silikon | 100 Stück | - |
| 12450278 | Grau, Rot | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk | 100 Stück | - |
| 10348822 | Blau, Rot | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 500 Stück | - |
| 12490278 | Schwarz, Grau | 20 mm | Butyl, PTFE | 100 Stück | - |
| 10141442 | Schwarz | 20 mm | Naturkautschuk | 100 Stück | Septum |
| 11598190 | Grau | 20 mm | Bromobutyl | 500 Stück | - |
| 10258012 | Grau | 20 mm | Butyl | 2000 Stück | Septum |
| 10472722 | Grau | 20 mm | Chlorbutyl | 1000 Stück | Septum |
| 10207682 | Grau | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | 1000 Stück | Septum |
| 10513333 | Schwarz, Grau | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | 1000 Stück | - |
| 10455012 | Rot | 20 mm | Silikon/Aluminium, Aluminum | 100 Stück | - |
| 10574083 | - | 20 mm | Silikon, PTFE | 100 Stück | Septum |
| 11508200 | Blau | 20 mm | Silikon, PTFE | 500 Stück | Septum |
| 11593670 | Rot | 20 mm | Silikon, PTFE | 100 Stück | Septum |
| 10759843 | Rot, Blau | 20 mm | PTFE, Silikon | 500 Stück | - |
| 11518200 | Blau | 20 mm | PTFE, Silikon | 500 Stück | Septum |
| 11538200 | Weiß | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | 500 Stück | - |
Artikelnummer. 10147784
Marke: Thermo Scientific™ 60180521
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
- Borosilikatglas Typ 1
- Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
- Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
- Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
- Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
- Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
- Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
- Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septum für 20 mm-Bördelverschlüsse |
| Innendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | PTFE, Silicone |
| Verschlusstyp | Nur Septum |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 3,2 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.