Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 10360885
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Blau
Blau, Rot
Blau, Silber
Durchsichtig
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber
Durchsichtig, Grau, Silber
Gelbbraun, Weiß
Gelbbraun, Weiß, Silber
Grau
Grau, Rot
Grau, Rot, Silber
Grau, Silber
Klar
Naturfarben
Rot
Rot, Blau
Rot, Naturfarben
Rot, Silber
Schwarz
Schwarz, Grau
Silber
Silber, Gelbbraun, Weiß
Transparent
Transparent, Blau durchscheinend, Gold
Weiß
Innendurchmesser (metrisch):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Weißblech
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, Aluminium
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
Glas
Naturkautschuk
PTFE, Butylgummi, Aluminium
PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech
PTFE, Silikon, Aluminium-PR
PTFE, Silikon, Weißblech
PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium
Polyethylen
Silikon, PTFE
Silikon/Aluminium, Aluminum
Weißblech
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
250 Stück
500 Stück
Typ:
20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
22-mm-Headspace-Bördelfläschchen
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelverschluss
Composite Magnet-Bördelkappe
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
Magnetische Bördelkappe
Septum
Artikelnummer. 10360885
Marke: Thermo Scientific™ C402036AP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septenmaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
  • Graue Butylstopper sind kostengünstige Septen für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
  • Graue Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird.
  • Septen aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen.
  • Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septen bieten eine bessere Abdichtung gegen den Verlust fester Gase.
  • PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten.
  • Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative für Applikationen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
National- und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumdichtungen mit vormontierten Septen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Silber
Beschreibung 20-mm-Bördelverschluss mit Druckentlastung, 8-mm-Öffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Farbe Grau, Silber
Material PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR
Septum Graues PTFE/graues Butylgummi, Pharmafix
Verschlussmaterial Aluminium-PR
Verschlusstyp Bördelverschluss (Druckentlastung) mit Septum
Menge 100
Dicke (metrisch) 3,0 mm
Verschlussgröße 20 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.