Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Autosamplerfläschchen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 10623633 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Produktkod. | Farbe | Produkttyp | Innendurchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10623633 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | 1000 Stück |
| 10035774 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | 125 Stück |
| 10330925 | Bernsteinfarben | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | - | 125 Stück |
| 11573810 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | 100 Stück |
| 15726513 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | 125 Stück |
| 13456946 | Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | 1000 Stück |
| 10772707 | Grau, Silber | Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE | 20 mm | 100 Stück |
| 10629105 | Blau, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10098374 | Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | 1000 Stück |
| 11991563 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | 100 Stück |
| 11965703 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | 100 Stück |
| 11905713 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | 100 Stück |
| 10776635 | Durchsichtig | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 20 mm | 100 Stück |
| 12450268 | Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | 1000 Stück |
| 12460268 | Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | 1000 Stück |
| 12420268 | Transparent | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 23 mm | 100 Stück |
| 12400278 | Transparent | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 23 mm | 1000 Stück |
| 10554095 | Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10713487 | Blau | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10147784 | Bernsteinfarbig | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10104424 | Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | 125 Stück |
| 10337824 | Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | 125 Stück |
| 11513770 | Bernsteinfarben | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | 125 Stück |
| 11583870 | Bernsteinfarben | - | 20 mm | 1000 Stück |
| 10046074 | Blau | - | 20 mm | 100 Stück |
| 11563770 | Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | 100 Stück |
| 10163072 | Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | 1000 Stück |
| 11553770 | Transparent | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | 125 Stück |
| 11543770 | Bernsteinfarben | 22-mm-Headspace-Bördelfläschchen | 22,5 mm | 125 Stück |
| 11921573 | Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | 100 Stück |
| 11593760 | Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | - |
| 11911573 | Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | 100 Stück |
| 11583760 | Klar | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | 125 Stück |
| 12440298 | Durchsichtig | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | - |
| 10446502 | Silber | - | 20 mm | 1000 Stück |
| 11311613 | Silber | - | 20 mm | 1000 Stück |
| 12460298 | Silber | Bördelkappe mit Druckentlastung | 20 mm | 1000 Stück |
| 10540373 | Grau, Rot, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 12480278 | Grau, Rot, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 11925713 | Durchsichtig, Grau, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 12410298 | Durchsichtig, Grau, Silber | - | 20 mm | - |
| 12400288 | Grau, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10360885 | Grau, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 12410278 | Silber, Gelbbraun, Weiß | Bördelverschluss | - | 100 Stück |
| 10518785 | Gelbbraun, Weiß, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10158034 | Transparent, Blau durchscheinend, Gold | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10076164 | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold | - | 20 mm | 100 Stück |
| 12490288 | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber | - | 20 mm | 100 Stück |
| 11568190 | Silber | - | 20 mm | 500 Stück |
| 11578190 | Silber | Magnetische Bördelkappe | 20 mm | 500 Stück |
| 11588190 | Blau | Crimp Cap | 20 mm | 500 Stück |
| 10338822 | Rot | Composite Magnet-Bördelkappe | 20 mm | - |
| 10185232 | Blau | - | 20 mm | 500 Stück |
| 10339062 | Blau, Silber | - | 20 mm | - |
| 11548200 | Grau, Silber | - | 20 mm | 500 Stück |
| 11558200 | Blau, Silber | - | 20 mm | 500 Stück |
| 11588170 | Naturfarben | - | 20 mm | 250 Stück |
| 15260349 | Rot, Naturfarben | - | 20 mm | 500 Stück |
| 15270349 | Rot, Silber | - | 20 mm | 500 Stück |
| 12470268 | Grau | - | 20 mm | 1000 Stück |
| 12490268 | Gelbbraun, Weiß | - | 20 mm | 100 Stück |
| 12450278 | Grau, Rot | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10348822 | Blau, Rot | - | 20 mm | 500 Stück |
| 12490278 | Schwarz, Grau | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10141442 | Schwarz | Septum | 20 mm | 100 Stück |
| 11598190 | Grau | - | 20 mm | 500 Stück |
| 10258012 | Grau | Septum | 20 mm | 2000 Stück |
| 10472722 | Grau | Septum | 20 mm | 1000 Stück |
| 10207682 | Grau | Septum | 20 mm | 1000 Stück |
| 10513333 | Schwarz, Grau | - | 20 mm | 1000 Stück |
| 10455012 | Rot | - | 20 mm | 100 Stück |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | 100 Stück |
| 11508200 | Blau | Septum | 20 mm | 500 Stück |
| 11593670 | Rot | Septum | 20 mm | 100 Stück |
| 10759843 | Rot, Blau | - | 20 mm | 500 Stück |
| 11518200 | Blau | Septum | 20 mm | 500 Stück |
| 11538200 | Weiß | - | 20 mm | 500 Stück |
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28170" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beskrivning
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
- Borosilikatglas Typ 1
- Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
- Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
- Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
- Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
- Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
- Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
- Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | 10-ml-Fläschchen, Flachboden, quadratischer Rand mit Bördelverschluss |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 20 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 12,5 ml |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 12,5 ml |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Menge | 1000 |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Marking Spot | Nein |
| Volume (Metric) Usable | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Produkttyp | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| Visa mer Visa mindre |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.