Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Autosamplerfläschchen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 10629105| Artikelnummer. | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Material | unitSize | Produkttyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 10629105 | Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | 100 Stück | - |
| 10035774 | Durchsichtig | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10330925 | Bernsteinfarben | - | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 15726513 | Durchsichtig | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11573810 | Durchsichtig | 22,5 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 13456946 | Transparent | 22,5 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10772707 | Grau, Silber | 20 mm | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | 100 Stück | Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE |
| 10098374 | Transparent | 22 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11991563 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11965703 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10623633 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11905713 | Durchsichtig | 23 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10776635 | Durchsichtig | 20 mm | Glas | 100 Stück | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit |
| 12450268 | Transparent | 23 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 12460268 | Transparent | 30 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 12420268 | Transparent | 23 mm | Glas | 100 Stück | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit |
| 12400278 | Transparent | 23 mm | Glas | 1000 Stück | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit |
| 10554095 | Silber | 20 mm | Aluminum | 100 Stück | - |
| 10713487 | Blau | 20 mm | Aluminium, Weißblech | 100 Stück | - |
| 10147784 | Bernsteinfarbig | 20 mm | PTFE, Silicone | 100 Stück | - |
| 10104424 | Transparent | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10337824 | Transparent | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11513770 | Bernsteinfarben | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11583870 | Bernsteinfarben | 20 mm | Butyl | 1000 Stück | - |
| 10046074 | Blau | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 100 Stück | - |
| 11563770 | Klar | 30 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10163072 | Klar | 30 mm | Glas | 1000 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11553770 | Transparent | 23 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11543770 | Bernsteinfarben | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | 22-mm-Headspace-Bördelfläschchen |
| 11921573 | Klar | 18 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11593760 | Klar | 18 mm | Glas | - | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11911573 | Klar | 18 mm | Glas | 100 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 11583760 | Klar | 22 mm | Glas | 125 Stück | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 12440298 | Durchsichtig | 22 mm | Glas | - | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss |
| 10446502 | Silber | 20 mm | Aluminium | 1000 Stück | - |
| 11311613 | Silber | 20 mm | Aluminium | 1000 Stück | - |
| 12460298 | Silber | 20 mm | Aluminium-PR | 1000 Stück | Bördelkappe mit Druckentlastung |
| 10540373 | Grau, Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | 100 Stück | - |
| 12480278 | Grau, Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 11925713 | Durchsichtig, Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | 100 Stück | - |
| 12410298 | Durchsichtig, Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | - | - |
| 12400288 | Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | 100 Stück | - |
| 10360885 | Grau, Silber | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 12410278 | Silber, Gelbbraun, Weiß | - | PTFE, Silikon, Aluminium | 100 Stück | Bördelverschluss |
| 10518785 | Gelbbraun, Weiß, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 10158034 | Transparent, Blau durchscheinend, Gold | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 100 Stück | - |
| 10076164 | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 100 Stück | - |
| 12490288 | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | 100 Stück | - |
| 11568190 | Silber | 20 mm | Aluminium | 500 Stück | - |
| 11578190 | Silber | 20 mm | Weißblech | 500 Stück | Magnetische Bördelkappe |
| 11588190 | Blau | 20 mm | Aluminium, Weißblech | 500 Stück | - |
| 10338822 | Rot | 20 mm | Aluminium, Weißblech | - | Composite Magnet-Bördelkappe |
| 10185232 | Blau | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | 500 Stück | - |
| 10339062 | Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | - | - |
| 11548200 | Grau, Silber | 20 mm | Bromobutyl, PTFE, Aluminium | 500 Stück | - |
| 11558200 | Blau, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | 500 Stück | - |
| 11588170 | Naturfarben | 20 mm | Polyethylen | 250 Stück | - |
| 15260349 | Rot, Naturfarben | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 500 Stück | - |
| 15270349 | Rot, Silber | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 500 Stück | - |
| 12470268 | Grau | 20 mm | Bromobutyl | 1000 Stück | - |
| 12490268 | Gelbbraun, Weiß | 20 mm | PTFE, Silikon | 100 Stück | - |
| 12450278 | Grau, Rot | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk | 100 Stück | - |
| 10348822 | Blau, Rot | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 500 Stück | - |
| 12490278 | Schwarz, Grau | 20 mm | Butyl, PTFE | 100 Stück | - |
| 10141442 | Schwarz | 20 mm | Naturkautschuk | 100 Stück | Septum |
| 11598190 | Grau | 20 mm | Bromobutyl | 500 Stück | - |
| 10258012 | Grau | 20 mm | Butyl | 2000 Stück | Septum |
| 10472722 | Grau | 20 mm | Chlorbutyl | 1000 Stück | Septum |
| 10207682 | Grau | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | 1000 Stück | Septum |
| 10513333 | Schwarz, Grau | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | 1000 Stück | - |
| 10455012 | Rot | 20 mm | Silikon/Aluminium, Aluminum | 100 Stück | - |
| 10574083 | - | 20 mm | Silikon, PTFE | 100 Stück | Septum |
| 11508200 | Blau | 20 mm | Silikon, PTFE | 500 Stück | Septum |
| 11593670 | Rot | 20 mm | Silikon, PTFE | 100 Stück | Septum |
| 10759843 | Rot, Blau | 20 mm | PTFE, Silikon | 500 Stück | - |
| 11518200 | Blau | 20 mm | PTFE, Silikon | 500 Stück | Septum |
| 11538200 | Weiß | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | 500 Stück | - |
Codice prodotto. 10629105
Marca: Thermo Scientific™ 60180511
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Bestellinformationen:
Verschlüsse sind separat zu bestellen.
Specifica
Specifica
| Verschlussfarbe | Silber |
| Beschreibung | 20-mm-Bördelverschlusskappe, 9,5-mm-Öffnung |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 20 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Farbe | Blau, Silber |
| Material | PTFE, Silikon, Aluminium |
| Septum | Naturfarbenes PTFE/blaues Silikon |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 9,5 mm |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.