Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Beschreibung
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septenmaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
- Graue Butylstopper sind kostengünstige Septen für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
- Graue Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird.
- Septen aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen.
- Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septen bieten eine bessere Abdichtung gegen den Verlust fester Gase.
- PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten.
- Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative für Applikationen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
National- und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumdichtungen mit vormontierten Septen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septum für 20-mm-Bördelverschlüsse |
| Innendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Farbe | Blau |
| Material | PTFE, Silikon |
| Verschlusstyp | Nur Septum |
| Menge | 500 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Produkttyp | Septum |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.