Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 12450268
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Blau
Blau, Rot
Blau, Silber
Durchsichtig
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber
Durchsichtig, Grau, Silber
Gelbbraun, Weiß
Gelbbraun, Weiß, Silber
Grau
Grau, Rot
Grau, Rot, Silber
Grau, Silber
Klar
Naturfarben
Rot
Rot, Blau
Rot, Naturfarben
Rot, Silber
Schwarz
Schwarz, Grau
Silber
Silber, Gelbbraun, Weiß
Transparent
Transparent, Blau durchscheinend, Gold
Weiß
Produkttyp:
20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
22-mm-Headspace-Bördelfläschchen
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelverschluss
Composite Magnet-Bördelkappe
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
Magnetische Bördelkappe
Septum
Innendurchmesser (metrisch):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Weißblech
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, Aluminium
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
Glas
Naturkautschuk
PTFE, Butylgummi, Aluminium
PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech
PTFE, Silikon, Aluminium-PR
PTFE, Silikon, Weißblech
PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium
Polyethylen
Silikon, PTFE
Silikon/Aluminium, Aluminum
Weißblech
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Produkttyp Innendurchmesser (metrisch) Material unitSize
12450268 Transparent Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 23 mm Glas 1000 Stück
10035774 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22,5 mm Glas 125 Stück
10330925 Bernsteinfarben Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss - Glas 125 Stück
15726513 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22,5 mm Glas 125 Stück
11573810 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22,5 mm Glas 100 Stück
13456946 Transparent Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22,5 mm Glas 1000 Stück
10772707 Grau, Silber Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE 20 mm Chlorbutyl, PTFE, Aluminium 100 Stück
10629105 Blau, Silber - 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium 100 Stück
10098374 Transparent Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22 mm Glas 1000 Stück
11991563 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 23 mm Glas 100 Stück
11965703 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 23 mm Glas 100 Stück
10623633 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 23 mm Glas 1000 Stück
11905713 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 23 mm Glas 100 Stück
10776635 Durchsichtig 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit 20 mm Glas 100 Stück
12460268 Transparent Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 30 mm Glas 1000 Stück
12420268 Transparent 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit 23 mm Glas 100 Stück
12400278 Transparent 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit 23 mm Glas 1000 Stück
10554095 Silber - 20 mm Aluminum 100 Stück
10713487 Blau - 20 mm Aluminium, Weißblech 100 Stück
10147784 Bernsteinfarbig - 20 mm PTFE, Silicone 100 Stück
10104424 Transparent Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22,5 mm Glas 125 Stück
10337824 Transparent Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22,5 mm Glas 125 Stück
11513770 Bernsteinfarben Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22,5 mm Glas 125 Stück
11583870 Bernsteinfarben - 20 mm Butyl 1000 Stück
10046074 Blau - 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech 100 Stück
11563770 Klar Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 30 mm Glas 100 Stück
10163072 Klar Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 30 mm Glas 1000 Stück
11553770 Transparent Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 23 mm Glas 125 Stück
11543770 Bernsteinfarben 22-mm-Headspace-Bördelfläschchen 22,5 mm Glas 125 Stück
11921573 Klar Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 18 mm Glas 100 Stück
11593760 Klar Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 18 mm Glas -
11911573 Klar Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 18 mm Glas 100 Stück
11583760 Klar Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22 mm Glas 125 Stück
12440298 Durchsichtig Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss 22 mm Glas -
10446502 Silber - 20 mm Aluminium 1000 Stück
11311613 Silber - 20 mm Aluminium 1000 Stück
12460298 Silber Bördelkappe mit Druckentlastung 20 mm Aluminium-PR 1000 Stück
10540373 Grau, Rot, Silber - 20 mm PTFE, Naturkautschuk, Aluminium 100 Stück
12480278 Grau, Rot, Silber - 20 mm PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR 100 Stück
11925713 Durchsichtig, Grau, Silber - 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium 100 Stück
12410298 Durchsichtig, Grau, Silber - 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR -
12400288 Grau, Silber - 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium 100 Stück
10360885 Grau, Silber - 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR 100 Stück
12410278 Silber, Gelbbraun, Weiß Bördelverschluss - PTFE, Silikon, Aluminium 100 Stück
10518785 Gelbbraun, Weiß, Silber - 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium-PR 100 Stück
10158034 Transparent, Blau durchscheinend, Gold - 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech 100 Stück
10076164 Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold - 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech 100 Stück
12490288 Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber - 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium-PR 100 Stück
11568190 Silber - 20 mm Aluminium 500 Stück
11578190 Silber Magnetische Bördelkappe 20 mm Weißblech 500 Stück
11588190 Blau - 20 mm Aluminium, Weißblech 500 Stück
10338822 Rot Composite Magnet-Bördelkappe 20 mm Aluminium, Weißblech -
10185232 Blau - 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium 500 Stück
10339062 Blau, Silber - 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech -
11548200 Grau, Silber - 20 mm Bromobutyl, PTFE, Aluminium 500 Stück
11558200 Blau, Silber - 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium 500 Stück
11588170 Naturfarben - 20 mm Polyethylen 250 Stück
15260349 Rot, Naturfarben - 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech 500 Stück
15270349 Rot, Silber - 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech 500 Stück
12470268 Grau - 20 mm Bromobutyl 1000 Stück
12490268 Gelbbraun, Weiß - 20 mm PTFE, Silikon 100 Stück
12450278 Grau, Rot - 20 mm PTFE, Naturkautschuk 100 Stück
10348822 Blau, Rot - 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech 500 Stück
12490278 Schwarz, Grau - 20 mm Butyl, PTFE 100 Stück
10141442 Schwarz Septum 20 mm Naturkautschuk 100 Stück
11598190 Grau - 20 mm Bromobutyl 500 Stück
10258012 Grau Septum 20 mm Butyl 2000 Stück
10472722 Grau Septum 20 mm Chlorbutyl 1000 Stück
10207682 Grau Septum 20 mm Bromobutyl, PTFE 1000 Stück
10513333 Schwarz, Grau - 20 mm Bromobutyl, PTFE 1000 Stück
10455012 Rot - 20 mm Silikon/Aluminium, Aluminum 100 Stück
10574083 - Septum 20 mm Silikon, PTFE 100 Stück
11508200 Blau Septum 20 mm Silikon, PTFE 500 Stück
11593670 Rot Septum 20 mm Silikon, PTFE 100 Stück
10759843 Rot, Blau - 20 mm PTFE, Silikon 500 Stück
11518200 Blau Septum 20 mm PTFE, Silikon 500 Stück
11538200 Weiß - 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium 500 Stück
77 options
Artikelnummer. 12450268
Marke: Thermo Scientific™ C402025
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
  • Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
  • Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
  • Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
  • Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
  • Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
  • Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 20 ml, Flachboden, quadratischer Rand mit Bördelverschluss
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 23 mm
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 21,5 ml
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 21,5 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 1000
Verschlussgröße 20 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 20 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.