Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 12490288
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Blau
Blau, Rot
Blau, Silber
Durchsichtig
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber
Durchsichtig, Grau, Silber
Gelbbraun, Weiß
Gelbbraun, Weiß, Silber
Grau
Grau, Rot
Grau, Rot, Silber
Grau, Silber
Klar
Naturfarben
Rot
Rot, Blau
Rot, Naturfarben
Rot, Silber
Schwarz
Schwarz, Grau
Silber
Silber, Gelbbraun, Weiß
Transparent
Transparent, Blau durchscheinend, Gold
Weiß
Innendurchmesser (metrisch):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Weißblech
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, Aluminium
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
Glas
Naturkautschuk
PTFE, Butylgummi, Aluminium
PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech
PTFE, Silikon, Aluminium-PR
PTFE, Silikon, Weißblech
PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium
Polyethylen
Silikon, PTFE
Silikon/Aluminium, Aluminum
Weißblech
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
250 Stück
500 Stück
Produkttyp:
20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
22-mm-Headspace-Bördelfläschchen
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelverschluss
Composite Magnet-Bördelkappe
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
Magnetische Bördelkappe
Septum
Artikelnummer. Farbe Innendurchmesser (metrisch) Material unitSize Produkttyp
12490288 Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium-PR 100 Stück -
10035774 Durchsichtig 22,5 mm Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
10330925 Bernsteinfarben - Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
15726513 Durchsichtig 22,5 mm Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11573810 Durchsichtig 22,5 mm Glas 100 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
13456946 Transparent 22,5 mm Glas 1000 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
10772707 Grau, Silber 20 mm Chlorbutyl, PTFE, Aluminium 100 Stück Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
10629105 Blau, Silber 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium 100 Stück -
10098374 Transparent 22 mm Glas 1000 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11991563 Durchsichtig 23 mm Glas 100 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11965703 Durchsichtig 23 mm Glas 100 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
10623633 Durchsichtig 23 mm Glas 1000 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11905713 Durchsichtig 23 mm Glas 100 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
10776635 Durchsichtig 20 mm Glas 100 Stück 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
12450268 Transparent 23 mm Glas 1000 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
12460268 Transparent 30 mm Glas 1000 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
12420268 Transparent 23 mm Glas 100 Stück 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
12400278 Transparent 23 mm Glas 1000 Stück 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
10554095 Silber 20 mm Aluminum 100 Stück -
10713487 Blau 20 mm Aluminium, Weißblech 100 Stück -
10147784 Bernsteinfarbig 20 mm PTFE, Silicone 100 Stück -
10104424 Transparent 22,5 mm Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
10337824 Transparent 22,5 mm Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11513770 Bernsteinfarben 22,5 mm Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11583870 Bernsteinfarben 20 mm Butyl 1000 Stück -
10046074 Blau 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech 100 Stück -
11563770 Klar 30 mm Glas 100 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
10163072 Klar 30 mm Glas 1000 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11553770 Transparent 23 mm Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11543770 Bernsteinfarben 22,5 mm Glas 125 Stück 22-mm-Headspace-Bördelfläschchen
11921573 Klar 18 mm Glas 100 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11593760 Klar 18 mm Glas - Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11911573 Klar 18 mm Glas 100 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
11583760 Klar 22 mm Glas 125 Stück Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
12440298 Durchsichtig 22 mm Glas - Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
10446502 Silber 20 mm Aluminium 1000 Stück -
11311613 Silber 20 mm Aluminium 1000 Stück -
12460298 Silber 20 mm Aluminium-PR 1000 Stück Bördelkappe mit Druckentlastung
10540373 Grau, Rot, Silber 20 mm PTFE, Naturkautschuk, Aluminium 100 Stück -
12480278 Grau, Rot, Silber 20 mm PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR 100 Stück -
11925713 Durchsichtig, Grau, Silber 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium 100 Stück -
12410298 Durchsichtig, Grau, Silber 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR - -
12400288 Grau, Silber 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium 100 Stück -
10360885 Grau, Silber 20 mm PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR 100 Stück -
12410278 Silber, Gelbbraun, Weiß - PTFE, Silikon, Aluminium 100 Stück Bördelverschluss
10518785 Gelbbraun, Weiß, Silber 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium-PR 100 Stück -
10158034 Transparent, Blau durchscheinend, Gold 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech 100 Stück -
10076164 Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech 100 Stück -
11568190 Silber 20 mm Aluminium 500 Stück -
11578190 Silber 20 mm Weißblech 500 Stück Magnetische Bördelkappe
11588190 Blau 20 mm Aluminium, Weißblech 500 Stück -
10338822 Rot 20 mm Aluminium, Weißblech - Composite Magnet-Bördelkappe
10185232 Blau 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium 500 Stück -
10339062 Blau, Silber 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech - -
11548200 Grau, Silber 20 mm Bromobutyl, PTFE, Aluminium 500 Stück -
11558200 Blau, Silber 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium 500 Stück -
11588170 Naturfarben 20 mm Polyethylen 250 Stück -
15260349 Rot, Naturfarben 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech 500 Stück -
15270349 Rot, Silber 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech 500 Stück -
12470268 Grau 20 mm Bromobutyl 1000 Stück -
12490268 Gelbbraun, Weiß 20 mm PTFE, Silikon 100 Stück -
12450278 Grau, Rot 20 mm PTFE, Naturkautschuk 100 Stück -
10348822 Blau, Rot 20 mm PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech 500 Stück -
12490278 Schwarz, Grau 20 mm Butyl, PTFE 100 Stück -
10141442 Schwarz 20 mm Naturkautschuk 100 Stück Septum
11598190 Grau 20 mm Bromobutyl 500 Stück -
10258012 Grau 20 mm Butyl 2000 Stück Septum
10472722 Grau 20 mm Chlorbutyl 1000 Stück Septum
10207682 Grau 20 mm Bromobutyl, PTFE 1000 Stück Septum
10513333 Schwarz, Grau 20 mm Bromobutyl, PTFE 1000 Stück -
10455012 Rot 20 mm Silikon/Aluminium, Aluminum 100 Stück -
10574083 - 20 mm Silikon, PTFE 100 Stück Septum
11508200 Blau 20 mm Silikon, PTFE 500 Stück Septum
11593670 Rot 20 mm Silikon, PTFE 100 Stück Septum
10759843 Rot, Blau 20 mm PTFE, Silikon 500 Stück -
11518200 Blau 20 mm PTFE, Silikon 500 Stück Septum
11538200 Weiß 20 mm PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium 500 Stück -
77 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12490288
Marca: Thermo Scientific™ C402042AP
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septenmaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
  • Graue Butylstopper sind kostengünstige Septen für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
  • Graue Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird.
  • Septen aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen.
  • Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septen bieten eine bessere Abdichtung gegen den Verlust fester Gase.
  • PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten.
  • Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative für Applikationen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
National- und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumdichtungen mit vormontierten Septen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Verschlussfarbe Silber
Beschreibung 20 mm-Bördelverschluss, magnetisch, 8 mm-Öffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Farbe Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber
Material PTFE, Silikon, Aluminium-PR
Septum Transparentes PTFE/transluzentes blaues Silikon
Verschlussmaterial Aluminium-PR
Verschlusstyp Bördelverschluss (Druckentlastung) mit Septum
Menge 100
Dicke (metrisch) 3,0 mm
Verschlussgröße 20 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.