Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 20-MCB-ST3HT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.08000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15270349
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septamaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
  • Graue Butylstopfen sind kostengünstige Septa für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
  • Graue Septa aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird. 
  • Septa aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen. 
  • Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septa bieten eine bessere Versiegelung gegen den Verlust fester Gase.
  • PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten. 
  • Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative bei Anwendungen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Unmontierte Komfort-Kits
National und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumversiegelungen mit vormontierten Septen.
Spezifikation
Spezifikation
Silber
20 mm
Rot, Silber
20mm rotes Silikon/naturfarbenes PTFE, hohe Temperaturen
Bördelverschluss (magnetisch) mit Septum
3,1 mm
20-mm-Bördelverschluss, magnetisch, Weißblech
20 mm
PTFE, Silikon, Weißblech
Weißblech
500
20 mm
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.