Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 20-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Artikelnummer. 12696785 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau, Rot, Weiß
Rot, Weiß
Rotorange, Durchsichtig, Weiß
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Material (Auskleidung) Packungsgröße
12696785 Rotorange, Durchsichtig, Weiß Naturkautschuk/TEF 1000 Stück
11805070 Grau, Rot, Weiß PTFE/Butyl 1000 Stück
11855060 Rot, Weiß Silikon/PTFE 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12696785
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • 20 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Weiß
  • Oben geschlossen
  • 20-400-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminatio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Naturkautschuk/TEF
Farbe Rotorange, Durchsichtig, Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Verschlussgröße 20 – 400
Produkttyp Schraubverschluss