missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 20S Proteasome Monoclonal Antibody (863437)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30536232
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30536232 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30536232

Marke: Invitrogen™ MA562036

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

The 20S proteasome is a core component of the proteasome complex, which plays a crucial role in the degradation of intracellular proteins. This multi-subunit protease complex is essential for maintaining cellular homeostasis by selectively degrading misfolded, damaged, or unneeded proteins, thus regulating various cellular processes, including the cell cycle, signaling pathways, and stress responses. The 20S proteasome is composed of 28 subunits arranged in a barrel-shaped structure with two outer alpha-rings and two inner beta-rings, which house the proteolytic active sites. Proteins targeted for degradation are typically tagged with ubiquitin molecules, recognized by the regulatory 19S cap complex, and then translocated into the 20S core for proteolysis. The proper functioning of the 20S proteasome is vital for cellular health, and its dysfunction is associated with a range of diseases, including neurodegenerative disorders like Alzheimer's and Parkinson's disease, where protein aggregation occurs, and cancer, where proteasome inhibitors are used as therapeutic agents. Understanding the structure, function, and regulation of the 20S proteasome is key for developing new therapeutic strategies aimed at modulating proteasome activity for the treatment of various diseases. Research into the 20S proteasome continues to provide insights into its broader role in cellular physiology and its potential as a target for drug development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen 20S Proteasome
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 863437
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human 20S Proteasome purified from human erthrocytes.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.