Learn More
Novus Biologicals™ Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Antibody (17) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Monoclonal antibody specifically detects Varicella Zoster Virus Glycoprotein E in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | Varicella Zoster Virus Glycoprotein E |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 17 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:1000-1:2000 |
| Zusammensetzung | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | Envelope glycoprotein E, GE, ORF68 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (Uniprot#: Q9J3M8; Met1-Tyr538). |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?