Learn More
21-Chlor-9-fluor-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Clobetasol), Mikromol™
Artikelnummer. 18080670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18080670 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18080670 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0200.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
21-Chlor-9-fluor-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Clobetasol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clobetasol
CAS 25122-41-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Clobetasol
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C22 H28 Cl F O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Clobetasol, 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Clobetasol Propionate Imp. G (EP), Betamethasone Imp. B (EP), Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity G, CCI 4650, Clobetasol, CCI18747, CCI6990, CCI1822, USP Clobetasol propionate Related Compound A, Betamethasone Impurity B, Clobetasol Propionate Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-Chloracetyl)-9-fluor-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 410.91
Menge 100 mg
Formelmasse 410.166 g/mol