Learn More
21-Desacetyl Anecortave, TRC
Artikelnummer. 30364846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364846 100 mg 100 Milligramm
30351137 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD288340100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10184-70-0
Summenformel C21 H28 O4
Molekulargewicht (g/mol) 344.44
Synonym Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 17,21-Dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, AL 4940
IUPAC-Name (8S,10S,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-17-(2-Hydroxyacetyl)-10,13-Dimethyl-2,6,7,8,12,14,15,16-Octahydro-1H-Cyclopenta[a]Phenanthren-3-One
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 21-Desacetyl Anecortave
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h6,11,15,17,22,25H,3-5,7-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formelmasse 344.1988