Learn More
21-Deschlormethyl-21-O-Ethoxycarbonyl-Loteprednol-Etabonat, TRC
Artikelnummer. 30371569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30371569 25 mg
30375050 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30371569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89512025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133991-62-5
Summenformel C26H34O9
Molekulargewicht (g/mol) 490.54
Synonym (11beta,17alpha)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid Anhydride with Ethyl Hydrogen Carbonate, Prednisolone Dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 21-Deschloromethyl-21-O-Ethoxycarbonyl Loteprednol Etabonate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H34O9/c1-5-32-22(30)34-21(29)26(35-23(31)33-6-2)12-10-18-17-8-7-15-13-16(27)9-11-24(15,3)20(17)19(28)14-25(18,26)4/h9,11,13,17-20,28H,5-8,10,12,14H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20+,24-,25-,26-/m0/s1
Formelmasse 490.2203