missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

21-Deschlormethyl-21-O-Ethoxycarbonyl-Loteprednol-Etabonat, TRC

Artikelnummer. 30375050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375050 250 mg
30371569 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30375050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE895120250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 133991-62-5
Summenformel C26H34O9
Molekulargewicht (g/mol) 490.54
Synonym (11beta,17alpha)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid Anhydride with Ethyl Hydrogen Carbonate, Prednisolone Dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 21-Deschloromethyl-21-O-Ethoxycarbonyl Loteprednol Etabonate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H34O9/c1-5-32-22(30)34-21(29)26(35-23(31)33-6-2)12-10-18-17-8-7-15-13-16(27)9-11-24(15,3)20(17)19(28)14-25(18,26)4/h9,11,13,17-20,28H,5-8,10,12,14H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20+,24-,25-,26-/m0/s1
Formelmasse 490.2203
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.