Learn More
21-Desmethyl-(17α)-21-Hydroxy-4-chlor-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-on, TRC
Artikelnummer. 30366532
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366532 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2935302.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 21-Desmethyl (17alpha)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one
CAS 2503144-99-6
Summenformel C20H27ClO2
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H27ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,22H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,19?,20?/m0/s1
SMILES [H][C@]12[C@@](C(CC[C@@]3(C)CO)=C3CC2)([H])CCC4=C(Cl)C(CC[C@@]41C)=O
IUPAC-Name (8R,9S,10R,17R)-4-Chlor-17-(hydroxymethyl)-10,17-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 334.88
Formelmasse 334.17