Learn More
21-Desmethyl-(17β)-21-Hydroxy-4-chlor-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 21-Desmethyl (17beta)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one |
| CAS | 2503144-94-1 |
| Summenformel | C20H27ClO2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H27ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,22H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,19?,20?/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12CCC3=C(Cl)C(CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CCC4=C2CC[C@]4(C)CO)=O |
| IUPAC-Name | (8R,9S,10R,17S)-4-Chlor-17-(hydroxymethyl)-10,17-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.88 |
| Formelmasse | 334.17 |