Learn More
Hamilton™ 21 Gauge, Kel-F-Hub-Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Packung
Artikelnummer. 11533284
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11533284
Marke: Hamilton™ 775212
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Kel-F-Hub-Nadeln (KF) sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 31 Gauge erhältlich.
Datenblatt
  • Gauge – 21 Gauge
  • Spitzentyp – 5 oder AS
  • Nadellänge – 0,75 Zoll (19,1 mm)
  • Autoklavierbar – Ja
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
  • Nabe – Kel-F
Spezifikation
Kanülen-Gauge 21 G
Produkttyp Kel-F Hub Nadel