Learn More
21-Hydroxypregna-1,4,16-trien-3,11,20-trion (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30391402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391402 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95221050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione
CAS 102447-86-9
Summenformel C21H24O4
Menge 50 mg
Synonym 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-Hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3,11-dion
Molekulargewicht (g/mol) 340.41
Formelmasse 340.1675