Learn More
Uvex™ 2111 Whisper+ Detec Reusable Ear Plugs
Click to view available options
Verpackungsart:
Mini-Box
Ohrstöpsel-Box
Beschreibung
- Die mit einer Schnur versehenen Ohrstöpsel können in weniger lauten Bereichen bequem um den Hals getragen werden
- Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen
- Integrierte Metallteile und hellblaue Farbe zur Identifikation während der Produktion
- Erfüllt die Norm EN 352-2 mit den Zusatzanforderungen S, V, W und E1
- Durchsichtige Box enthalten, für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch
EN 352 Zusatzanforderungen
- S – Signalhören im Gleisoberbau
- V – Signalhören im Straßenverkehr
- W – Warnsignal hören, allgemein
- E1 – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb
Spezifikation
Farbe | Blau |
ANSI S3.1974 | Nein |
Enthält | Etui im Taschenformat |
Größe | Normal |
Modell | Whisper+ Detec |
Verpackungsart | Ohrstöpsel-Box |
Paare pro Packung | 50 |
Rauschunterdrückung (NRR) | 27 dB |
Corded | Mit Trageband |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |