Learn More
HUBER Isoliertes Edelstahlbad 212B, 12 l
Click to view available options
Modell:
212 B
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Isoliertes Edelstahlbad Breite 212, Länge 12
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Temperaturbereich | 200°C |
| Modell | 212 B |