Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Slimline Sicherheitsschrank aus Stahl für die Aufbewahrung korrosiver Stoffe/Säuren, 22 Gallonen, mit manuell zu schließenden Türen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11965426
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Manuell verschließbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung der Tür Packungsgröße
11965426 Manuell verschließbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11965426 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 8922021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2451.75 €
    1977.14 € / 1 Stück
    Sparen 474.61 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöhen Sie die Sicherheit und verbessern Sie die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit den entsprechenden Sicherheits- und Aufbewahrungsgeräten. Justrite™ Sure-Grip™ EX Slimline Stahl-Sicherheitsschrank für 22 Gallonen korrosive Substanzen/Säuren mit manuellen schließenden Türen ist speziell für die sichere Lagerung von Säuren und korrosiven Stoffen in Labors konzipiert.
Justrite blauer Stahl Slimline Sicherheitsschränke für ätzende Stoffe verfügen über die gleichen Sicherheitsmerkmale wie die Schränke für brennbare Stoffe. Alle Modelle sind mit einer doppelwandigen Konstruktion, zwei Lüftungsschlitzen, Erdungsanschlüssen, verstellbaren Einlegeböden, auslaufsicheren Schwellen, selbstverriegelnden Türen mit Drei-Punkt-System und höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Die manuell zu schließende(n) Tür(en) lässt/lassen sich um volle 180 Grad öffnen und verriegelt/verriegeln sich selbst beim Zudrücken.
Spezifikation
Beschreibung Kaltgewalzter Stahl (18 ga)
Abmessungen (T x B x H) 18 x 23,25 x 65 in.
Ausführung der Tür Manuell verschließbar
Tragkraft 22 gal.
Farbe Blau
Material Stahl (CR)