Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Código de producto. 15200624 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 10,25 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 7 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 7,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 9 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 9,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array:
10 x 10 Zellen
12 x 12 Zellen
13 x 13 Zellen
14 x 14 Zellen
16 x 16 Zellen
7 x 7 Zellen
8 x 8 Zellen
9 x 9 Zellen
Tamaño de la unidad:
36 Stück
Código de producto. Aufnahmevermögen Röhrchen-Array unitSize
15200624 Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser 8 x 8 Zellen 36 Stück
15210624 Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser 7 x 7 Zellen 36 Stück
15220534 Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser 9 x 9 Zellen 36 Stück
15230534 Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser 12 x 12 Zellen 36 Stück
15240534 Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser 10 x 10 Zellen 36 Stück
15240614 Fläschchen mit 7,50 mm Außendurchmesser 16 x 16 Zellen 36 Stück
15250534 Fläschchen mit 9 mm Außendurchmesser 13 x 13 Zellen 36 Stück
15250614 Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser 14 x 14 Zellen 36 Stück
15260614 Fläschchen mit 9,50 mm Außendurchmesser 13 x 13 Zellen 36 Stück
15270614 Fläschchen mit 10,25 mm Außendurchmesser 12 x 12 Zellen 36 Stück
11581665 Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser 14 x 14 Zellen 36 Stück
11591665 Fläschchen mit 7 mm Außendurchmesser 16 x 16 Zellen 36 Stück
15200534 Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser 7 x 7 Zellen 36 Stück
13 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15200624
Marca: Tenak™ TE22675
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Especificaciones
Typ Gittertrennwand
Zur Verwendung mit (Geräte) 32 mm hohe Kryoboxen
Aufnahmevermögen Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array 8 x 8 Zellen
Höhe (metrisch) 22 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.