Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Artikelnummer. 15220534 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 10,25 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 7 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 7,50 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 9 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 9,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array:
10 x 10 Zellen
12 x 12 Zellen
13 x 13 Zellen
14 x 14 Zellen
16 x 16 Zellen
7 x 7 Zellen
8 x 8 Zellen
9 x 9 Zellen
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Röhrchen-Array unitSize
15220534 Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser 9 x 9 Zellen 36 Stück
15200624 Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser 8 x 8 Zellen 36 Stück
15210624 Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser 7 x 7 Zellen 36 Stück
15230534 Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser 12 x 12 Zellen 36 Stück
15240534 Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser 10 x 10 Zellen 36 Stück
15240614 Fläschchen mit 7,50 mm Außendurchmesser 16 x 16 Zellen 36 Stück
15250534 Fläschchen mit 9 mm Außendurchmesser 13 x 13 Zellen 36 Stück
15250614 Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser 14 x 14 Zellen 36 Stück
15260614 Fläschchen mit 9,50 mm Außendurchmesser 13 x 13 Zellen 36 Stück
15270614 Fläschchen mit 10,25 mm Außendurchmesser 12 x 12 Zellen 36 Stück
11581665 Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser 14 x 14 Zellen 36 Stück
11591665 Fläschchen mit 7 mm Außendurchmesser 16 x 16 Zellen 36 Stück
15200534 Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser 7 x 7 Zellen 36 Stück
13 options
Artikelnummer. 15220534
Marke: Tenak™ TE22092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Spezifikation
Typ Gittertrennwand
Zur Verwendung mit (Geräte) 32 mm hohe Kryoboxen
Aufnahmevermögen Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array 9 x 9 Zellen
Höhe (metrisch) 22 mm