Learn More
Hamilton™ 23 Gauge, Hat-Nadel
Beschreibung
Datenblatt
- Gauge – 23 Gauge
- Spitzentyp – 2, 3 oder 4
- Nadellänge – Individuelle Nadellänge
- Verkaufsmenge – 3 Nadeln pro Packung
- Nabe – Hat-Nadel
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Benutzerdefinierte Länge |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,375 bis 12 in. |
| Produkttyp | Hat-Nadel |
| Menge | 3/Packung |
| Art der Kanülenspitze | 2, 3 oder 4 |