Learn More
HUBER Ministat 230, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13351539
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
476 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
13351539 476 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13351539 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2015.0005.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9220.00 €
    6420.00 € / 1 Stück
    Sparen 2800.00 €
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die kleinsten Kältethermostate der Welt, die ermöglichen einen Betrieb auf engstem Raum: in einem Laborabzug oder innerhalb von technischen Anlagen. Die Geräte umfangreich ausgestattet sind und bieten genügend Leistung zur Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsapparaturen, Reaktoren, usw.
  • Kältethermostat
  • Pilot ONE Regler mit Plug-and-Play-Technologie
  • Präzise Temperaturregelung
  • 5,7 in.-Touchscreen und komfortable Menüführung
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz
  • Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Programmgeber mit Kalender- und Uhr-Funktionen
  • Fünf-Punkt-Kalibrierung
  • Pt100-Sensoranschluss
  • Temperaturbereich: -40°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,42kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,38kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
  • Heizleistung: 1,6 bis 2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 22 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 16 l/min / 0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
Spezifikation
Kühlleistung 100°C bei 0,42 kW, 20°C bei 0,42 kW, 0°C bei 0,38°CkW, bis 10°C bei 0,33°CkW, bis 20°C (bei 0,25 kW)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -40 bis +200 °C
Display TFT
Eigenschaften TFT-Touchscreen-Display, E-Grade-Funktion, integrierter Programmierer, USB Inferance, Ethernet-Inferance, RS232-Inferanz, Plug-and-Play-Steuerungstechnologie, kompatibel mit Spycontrol, einfaches Steuerungskonzept, Schutz-Sicherheitsfunktion, natürliches Kältemittel
Heizleistung 1.6 - 2.1 kW
Modell Ministat 230
Pumpenkapazität 22 l/ min; 0,7 bar Druck, 16 l/ min; 0,4 bar Absaugung
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 255 mm
Höhe (metrisch) 476 mm
Gewicht (metrisch) 37 kg
Spannung 208/240 V
Frequenz 50/60 Hz