Learn More
Hamilton™ 23s Gauge, Ansatznadel aus Metall, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Artikelnummer. 12396379
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23s G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12396379
Marke: Hamilton™ 775120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Die Nadeln sind aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Ansatznadeln aus Metall (N) sind in praktischen Sechser-Packungen erhältlich. Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 33 Gauge erhältlich.
Datenblatt
  • Gauge – 23s Gauge
  • Spitzentyp – 5 oder AS
  • Nadellänge – Individuelle Nadellänge
  • Autoklavierbar – Ja
  • Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
  • Nabe – Metall (N)
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23s G
Produkttyp Ansatznadeln aus Metall