Learn More
24-Hydroxybudesonid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30133744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133744 25 mg 25 Milligramm
30008381 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH83037025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C25H34O7
Molekulargewicht (g/mol) 446.53
Synonym (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(3-hydroxybutylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]5C4(C(CO)=O)OC(CC(O)C)O5)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 24-Hydroxybudesonide (Mixture of Diastereomers)
Menge 25 mg