Learn More
Falcon™ FluoroBlok™ 24-Multiwell Zellkultureinsatzsysteme
Erfassung von Daten ohne das Waschen der Platten, Zellschaben und Zählung; Abbildung von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
231.44 € - 1111.75 €
Spezifikation
Kulturfläche | 0,3 cm2 |
---|---|
Material | PET |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Typ | Multi-Well-Einsatzsystem |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10524221
|
Falcon™
351157 |
8 μm | 1/Packung |
257.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10216921
|
Falcon™
351158 |
8 μm | 5/Packung |
1111.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10022541
|
Falcon™
351156 |
3 μm | 5/Packung |
1111.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10440292
|
Falcon™
351155 |
3 μm | 1/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Homogenes Fluoreszenz-Assay-System
- Aufzeichnen von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
- Jeder Einsatz ist mit einer Fluoreszenz-blockierenden Corning-Fluoroblok-Membran ausgestattet
- Migrierte Zellen unter der Membran sind leicht mit einem Lumineszenz-Plattenlesegerät nachzuweisen, während die verbleibenden oberhalb der Membran “unsichtbar” gemacht werden
Bestellinformation
Erhältlich mit Porengrößen von 3 μ und 8 μm. Einteiliges 24 Multiwell-Einsatzsystem (Einsatzplatte, 24 Well-Mikrotiterplatte oder Zuführungstablett mit einem Well und Deckel) oder individuelle 24 Well-Zellkultureinsätze.
Spezifikation
0,3 cm2 | |
Steril | |
Multi-Well-Einsatzsystem | |
Fluoreszenz-Plattenlesegerät oder inverses Fluoreszenzmikroskop |
PET | |
Zellkultur | |
24 | |
PET |