Learn More
Thermo Scientific™ Festwinkelrotoren mit 24 Plätzen und Abdeckungen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Typ | Mikrotiterrotor |
| Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
| Max. RZB | 21,890 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 15.000 U/min |
| Winkel | 45° |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |