Learn More
BRAND™ 24-Well-Einsatz 2in1, PET-Membran
Artikelnummer. 16134957 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
8 μm
Menge:
4 x 12
48 x 1
Packungsgröße:
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Menge Packungsgröße
16134957 8 μm 4 x 12 48 Stück
16104957 0,4 μm 48 x 1 48 Stück
16114957 0,4 μm 4 x 12 48 Stück
16124957 8 μm 48 x 1 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16134957 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 782717
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.96 €
    312.45 € / 48 Stück
    Sparen 79.51 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer gute
  • Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
  • Für 24-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
  • Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 24-Well Einsatz 2-in-1, PET-Membran 8 μm, Multipack
Material PET
Porengröße 8 μm
Menge 4 x 12
Sterilität Steril
Anzahl Wells 24