Learn More
Greiner Bio-One 24-Well-Mikrotiterplatten ohne Boden
Beschreibung
- Konstruktion aus neuem Polystyrol
- Mittlere Bindungsfläche
- Ohne Boden entworfen
- Das Design des Bohrlochdurchmessers bietet die Hälfte der Bohrlochoberfläche von Standardplatten.
- Ermöglicht eine Reduzierung des Probenvolumens um 50 % ohne m
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 4 x 6 |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 10 μl |
| Anzahl Wells | 24 |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 bis +60 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 83 x 58 x 11 mm |