Learn More
Tygon 2475 IB High Pressure Thermoplastic Tubing
Artikelnummer. 30053757 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/2 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1 1/16 in.
1/2 in.
2 in.
3/4 in.
5/8 in.
7/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
10 ft.
25 ft.
50 ft.
Packungsgröße:
15 Meter
3 Meter
7.60 Meter
Artikelnummer. 30053757
Marke: Tygon 5011385
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal for high pressure applications
Protects sensitive fluids from oxidation. Low surface energy reduces wetting. Free from added plasticizers. Meets USP Class VI criteria. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.
Material Tygon 2475 IB
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Farbe Clear